missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLRG1 Golden Hamster, FITC, Clone: 2F1, enQuireBio™

Golden Hamster Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB74-F-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15912428

  • 530.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

KLRG1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
Protein A/G Purified
RUO
50928
IgG
Flow Cytometry
2F1
FITC
NP_058666
Golden Syrian Hamster
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales