Learn More
KLHL11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17117-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816964
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Kelch-like protein 11, Subcellular location Secreted.
Especificaciones
Especificaciones
KLHL11
Polyclonal
Unconjugated
KLHL11
kelch like 11 (Drosophila), Kelch like protein 11, KLHL11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217194, 287706, 55175
-20°C
Liquid
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CE33, Q9NVR0
Klhl11
KLHL11 Fusion Protein Ag10805
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse