missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 25591-1-AP-150UL

Weitere Details : Peso : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16814155

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

KLHL10
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6JEL2, Q6JEL3, Q9D5V2
kelch like 10 (Drosophila), Kelch like protein 10, KLHL10
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
303533, 317719, 66720
Western Blot
Unconjugated
KLHL10
Liquid
KLHL10
KLHL10 Fusion Protein Ag22368
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate