Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Klenow Fragment, exo-, es el fragmento grande de la ADN polimerasa I. Presente actividad de la polimerasa 5'→3', pero carece de las actividades exonucleasas 3'→5' y 5'→3'.
88.75€ - 344.00€
Especificaciones
Concentración | 5 U/μl |
---|---|
Polimerasa | DNA Polymerase I |
Tampón compatible | Enzima de restricción, PCR, tampón RT |
Tipo de producto | Fragmento Klenow |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10669880
|
Thermo Scientific™
EP0421 |
300 U |
88.75€
300 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10399689
|
Thermo Scientific™
EP0422 |
1500 U |
344.00€
1500 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Klenow Fragment, exo-, es el fragmento grande de la ADN polimerasa I. Presenta actividad de la polimerasa 5'→3' , pero carece de actividades de exonucleasa 3'→5' y 5'→3' de la ADN polimerasa I. La actividad exonucleasa 3'→5' de la enzima se elimina por mutaciones en el sitio activo de la exonucleasa 3'→5'.
Características destacadas
- Carece de actividad exonucleasa 3'→5'
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3, Cy5, nucleótidos marcados con flurosceína, rodamina, aminoalilo y biotina)
- Activa en tampones de enzimas de restricción, PCR y RT
Especificaciones
5 U/μl | |
DNA Polymerase I | |
Enzima de restricción, PCR, tampón RT | |
Fragmento Klenow |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.