Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Klenow Fragment, exo-, es el fragmento grande de la ADN polimerasa I. Presente actividad de la polimerasa 5'→3', pero carece de las actividades exonucleasas 3'→5' y 5'→3'.
Marca: Thermo Scientific™ EP0422
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Klenow Fragment, exo-, es el fragmento grande de la ADN polimerasa I. Presenta actividad de la polimerasa 5'→3' , pero carece de actividades de exonucleasa 3'→5' y 5'→3' de la ADN polimerasa I. La actividad exonucleasa 3'→5' de la enzima se elimina por mutaciones en el sitio activo de la exonucleasa 3'→5'.
Características destacadas
- Carece de actividad exonucleasa 3'→5'
- Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, Cy3-, Cy5-, nucleótidos marcados con flurosceína, rodamina, aminoalilo y biotina)
- Activa en tampones de enzimas de restricción, PCR y RT
Aplicaciones
- Etiquetado de ADN mediante cebado aleatorio
- Etiquetado por relleno de extremos 5' de dsADN
- Amplificación por desplazamiento de la cadena (SDA)
- Secuenciación de ADN por el método Sanger
Nota
Klenow Fragment, exo-, no se recomienda para reacciones de blunting para producir extremos romos de ADN antes de la ligación de ADN, puesto que, con frecuencia, añade uno o varios nucleótidos adicionales al extremo 3' de los sustratos de ADN de extremos romos independientemente de la plantilla.
Especificaciones
5 U/μl | |
Enzima de restricción, PCR, tampón RT | |
Fragmento Klenow |
DNA Polymerase I | |
1500 U |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.