Learn More
Kimberly-Clark™ Monos de polipropileno A10
Offering CE Simple (minimal risk) protection for the user engaged in light duty tasks and basic contamination control. Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A10 Light Duty Coveralls with Hood are manufactured from spunbond polypropylene material. 
Marca:  Kimberly-Clark™ 95660
Detalles adicionales : Peso : 5.80448kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12671476
  • 318.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío
05-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Silicone-free and individually packed
  • Reduces the risk of heat stress
  • Easy fastening snap front
  • Triple-stitched seams to help protect against tearing
  • Offers complete freedom of movement with comfortable body design and elasticated cuffs, ankles and waist
Especificaciones
Especificaciones
Elástico
Azul
400 mm
Elástico
Elástico
Polipropileno
Costura triple
XL
Mantenimiento general, limpieza profesional y áreas de utilidad de construcción
400 mm
300 mm
Sterile