Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Jacket
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
Descripción
- Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - protege conforme a los niveles especificados para Tipo 5 y 6 de CEN
- Ropa de protección transpirable y de un solo uso diseñada para ofrecer la máxima comodidad y seguridad, que proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
- Adecuado para protegerse de las partículas sólidas y la contaminación radiactiva - EN1073-2
- Sin silicona, apenas se deshilacha y tratada como antiestática - según EN 1149-5
- Ideal para proteger contra polvos, fibras más grandes y una amplia gama de productos químicos para reducir la contaminación en áreas críticas
- Adecuado para utilizar en industrias farmacéuticas, fabricación, servicios públicos, electrónica, agricultura y áreas de pulverización de pintura
- Cubrecremallera y capucha diseñadas para facilitar la colocación de un respirador
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Chaqueta de laboratorio |
Para utilizar con (aplicación) | Muy buena protección contra partículas, polvo radioactivo y salpicaduras químicas. |