Learn More
Kimberly-Clark™ Rollo de papel higiénico estándar KLEENEX™
Ofrece la comodidad del hogar. El rollo de papel higiénico estándar Kimberly-Clark™ KLEENEX™ se disuelve en agua fría y no atasca las tuberías.
Marca: Kimberly-Clark™ 8442
Detalles adicionales : Peso : 8.00100kg
Descripción
- Superblanco, perforado e higiénico
- Suaves y absorbentes
- Se disuelve en agua fría para que no se produzcan atascos de tuberías.
- La perforación permite un consumo económico, adecuado para el ahorro de costes y la reducción de la cantidad de residuos.
- Con certificación ISO 14001, ISO 9001 y FSC
- Procesos de fabricación responsable y alta calidad garantizados
- Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran una imagen elegante.
Especificaciones
Rollo de papel higiénico | |
9,5 cm | |
Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC | |
12 x 9,5 cm | |
Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran una imagen elegante. | |
2 capas |
12 cm | |
Papel | |
Blanco | |
Rollo perforado estándar | |
8 x 8 rollos x 350 hojas |