Learn More
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical
124.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1000 Tablets
500 Tablets
Descripción
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical, Quantity: 1000 tablets, Blue-White, MDL Number: 147336, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
Especificaciones
Color | Azul/blanco |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Cantidad | 500 Tablets |
Forma física | Sólido |