Learn More
Solución de ácido bórico Kjeldahl, pura, solución alcalina al 4 % con indicador, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical K/0200/15
Detalles adicionales : CAS : 10043-35-3 Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Rojo | |
Recipiente de plástico | |
11337 |
1 L | |
Líquido |