Learn More
KIT [T670E] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). Recombinant human KIT T670E (544-end) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
375.00€ - 5730.00€
Especificaciones
Especie del huésped Human
Protein Tag GST Tag
Recombinant Yes
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15488953 Ver documentos Invitrogen
PV6313
10μg 375.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
15498953 Ver documentos Invitrogen
PV6314
100μg 1282.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
15408963 Ver documentos Invitrogen
PV6315
1mg 5730.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous lukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Human
GST Tag
Yes