Learn More
Invitrogen™ KIT [A829P] Recombinant Human Protein
Human KIT, C-terminal fragment, amino acids T544-V976 (as in NCBI/Protein entry NP_000213.1) with an A829P mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formulación 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Peso molecular 77.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gen CD117, PBT, SCFR, c-Kit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15478863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6193
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
15488863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6194
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
15498863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6195
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
77.5kDa
CD117, PBT, SCFR, c-Kit
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 544-976
Recombinant
Videos