Learn More
Alfa Aesar™ Kinase Storage Buffer
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J63719.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455909
  • 32.50€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 10mM Tris, 50mM sodium chloride, 1mM magnesium chloride, and 50% glycerol, pH 7.5
Especificaciones
Especificaciones
Kinase Storage Buffer
Liquid
10mM Tris, 50mM sodium chloride, 1mM magnesium chloride, and 50% glycerol, pH 7.5
100mL
Videos
SDS
For Research Use Only