Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort
Disfrute de una sensación de gran comodidad, acompañada de calidad. Los guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort están diseñados específicamente para ofrecer protección en aplicaciones de investigación de bajo riesgo.
Marca:  Kimberly-Clark™ Professional 47674
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15322256
  • 12.55€ / paquete de 150
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Combinan alta comodidad, calidad e higiene para ofrecer protección en aplicaciones de investigación de bajo riesgo
  • Una formulación de nitrilo completamente nueva diseñada para proporcionar comodidad
  • 150 guantes por caja de tamaño estándar de todos los tamaños
  • Mejor protección química que el látex, probados con las 6 sustancias químicas más comunes en el laboratorio
  • Categoría III de EPI
Especificación
Especificación
Nitrilo
150/caja
Blanco
M
Sin polvo
Videos
Documentación Ofertas especiales
Ofertas especiales