Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort
Disfrute de una sensación de gran comodidad, acompañada de calidad. Los guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort están diseñados específicamente para ofrecer protección en aplicaciones de investigación de bajo riesgo.
Marca:  Kimberly-Clark™ Professional 47675
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15332256
  • 12.55€ / paquete de 150
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Guantes de nitrilo Kimtech Science™ Comfort Nitrile, EPI Categoría III
Combinan máximo confort, calidad y limpieza para protección en aplicaciones de investigación de bajo riesgo.
• Una formulación nueva de nitrilo pensada para ofrecer máximo confort.
• 150 guantes por caja estándar, talla única.
• Ofrecen mayor protección contra sustancias químicas que el látex, probados con 6 de las más utilizadas en el laboratorio.
• Los guantes no contaminados pueden reciclarse a través de nuestro programa RightCycle
Especificación
Especificación
Nitrilo
150/caja
Blanco
L
Sin polvo
Videos
Documentación Ofertas especiales
Ofertas especiales