Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ G5 Sterling™ Guantes ambidiestros de nitrilo, grises
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G5 Sterling™ proporcionan un control de la contaminación respetuoso con el medio ambiente para una amplia variedad de entornos de salas blancas exigentes.
287.50€ - 310.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo
Clasificación ISO 3
Color Gris
Desechables
Acabado exterior Tacky
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11782463
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98185
Small
295.09€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-09-2022
para ver el stock
11702473
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98187
Large
309.97€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-10-2022
para ver el stock
11712473
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98188
L plus
287.50€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-09-2022
para ver el stock
11722473
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98189
XL
296.00€
paquete de 1500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11792463
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98186
Medio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11772463
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark™
98184
XS Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G5 Sterling™ proporcionan un control de la contaminación respetuoso con el medio ambiente para una amplia variedad de entornos de salas blancas exigentes. Los guantes están hechos de 100 % nitrilo y son adecuados para su uso en salas blancas ISO 5 o superior.Los guantes no estériles ofrecen una mejor protección para el portador y su aplicación, y se pueden utilizar en una variedad de procesos y materiales, como semiconductores, productos farmacéuticos no estériles y dispositivos médicos. Las puntas de los dedos con textura permiten una mejora del control y la sensibilidad táctil, mientras que la fabricación de nitrilo, disipadora de la electricidad estática y sin talco reduce los efectos electroestáticos para que el uso de precisión sea más estable.Además, los guantes son ambidiestros y desechables, y el eficaz proceso de desarrollo Sterling™ reduce su grosor, lo que significa que no solo se necesita menos fuerza necesaria para estirar de forma segura los guantes, sino que los requisitos de espacio de almacenamiento y la producción de residuos también se reducen en gran medida. El material de nitrilo también reduce cualquier riesgo de reacciones asociadas a los guantes TIPO I en relación con el látex de caucho natural.Los puños con reborde aumentan la resistencia y mejoran la colocación, y los guantes de nitrilo se proporcionan en bolsas de PE en paquetes dobles, por lo que están preparados para las salas blancas. Los guantes se han designado como EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE) y cuentan con la certificación de protección contra virus, microorganismos y salpicaduras químicas.Tamaños disponibles/Códigos:XS - 98184S - 98185M - 98186L - 98187L+ - 98188XL - 98189
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Certificado de análisis disponible en línea
  • La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una protección certificada contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
  • Se ha comprobado que los guantes son antiestáticos, y son ambidiestros y de color gris.
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños, de la XS a la XL.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo
Gris
Tacky
Ambidiestro
30 cm
ISO 3
Con reborde
Nitrilo