Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 NxT™ Guantes ambidiestros de nitrilo, blancos
GREENER_CHOICE
340.77 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "20189" para aplicar la oferta.
340.77 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "18620" para aplicar la oferta.
340.77 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "18441" para aplicar la oferta.
284.57 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "22065" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Grande
L plus
M
Pequeño
XL
XS
Los guantes de nitrilo Kimtech™ G3 NxT™ proporcionan seguridad y limpieza al portador, y son adecuados para una amplia gama de entornos de salas blancas, ya que ofrecen una protección perfecta cuando y donde se necesite.
  • Conformidad asegurada:
    • EPI de Categoría III según la Normativa (UE) 2016/425
    • Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K)
    • Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003
    • protección contra virus y microorganismos EN ISO 374-5:2016
    • Certificado de análisis disponible en línea
  • Estos guantes desechables, líderes en el sector, ofrecen una protección, una limpieza y una calidad inigualables y se suministran en un embalaje pensado para minimizar los residuos salas limpias.
  • La estructura de nitrilo da como resultado productos más resistentes y más finos que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
  • Ambidiestros y antiestáticos
  • Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Certificaciones/conformidad ISO 9001; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo
Color Blanco
Acabado exterior Resbaladizo
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (métrico) 30 cm