Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™ A6 Clean Overalls
Maintain ISO 7 Class C or higher cleanroom environments with breathable, ultra light overalls. The Kimtech Pure™ A6 Clean Overalls are made of a high performance, chemical resistant fabric that are origami folded to reduce gowning time.
Marca:  Kimberly-Clark™ 47682
Detalles adicionales : Peso : 5.83000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578871
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • High performance chemical resistant fabric
  • Origami folded to reduce gowning time
  • Presented unzipped and inside-out reducing the risk of contaminating the outside of the garment
Especificación
Especificación
PPE Cat III Type 5/6 (Protection against particles/limited splash protection). Add Infectious agent protection. EN1149-1:1995 Antistatic garment
Collared
Breathable
White
Unhooded
Laminated fabric
High neck
Thumb loops
Medium
Videos