Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Cubrebotas estériles Kimtech™ A5 con suela antideslizante
374.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
394.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
394.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Universal; estéril
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. I según la normativa (UE)2016 /425 .
- Certificado de conformidad por lote disponible en línea.
- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
- Adecuado para su uso en entornos y laboratorios de salas limpias estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
- Con la avanzada tecnología Clean-Don™ para una colocación aséptica, rápida, sencilla y conforme y suelas antideslizantes.
- Los cómodos cubrebotas se suministran en un tamaño pequeño o universal y están fabricadas con tejido SMS transpirable de baja formación de pelusas con tacto parecido a paño.
- La protección contra la contaminación se garantiza gracias a materiales con certificación de esterilidad de alta calidad con uniones de alta resistencia y de triple costura.
- Par envasado al vacío y con doble embolsado eficaz para ahorrar espacio.
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Material | SMS |
Latex Free | Sí |
Color | White |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Elástico |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; CE CAT I; Categoría I PPE - CE Simple |
Cantidad de embalaje | 100 Pairs/Cs. |
Tipo de empaquetado | Triple Bagged, Vacuum Packed |