Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G5 Latex Guantes ambidiestros, natural
Los guantes para salas blancas ambidiestros Kimtech™ G5 Latex ofrecen una mejora en la sensibilidad y el rendimiento táctiles, junto con un alto control de la contaminación, para una protección perfecta cuando y donde se necesite.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ HC4411
Detalles adicionales : Peso : 12.50000kg
Descripción
- Altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, partículas y extraíbles
- Fabricados con látex de caucho natural no estéril y sin silicona
- Excelente sensibilidad táctil y acabado texturizado para las tareas de manipulación en procesos delicados, tanto en entornos húmedos como secos
- Ambidiestros, sin polvo, desechables y con un puño con reborde para una mayor resistencia y una colocación más fácil
- Diseño eficiente y embalaje listo para salas limpias que minimiza los residuos
Especificaciones
ISO Clase 5, ISO16604, IEST-RP-CC005 EN 374-1:2003, EN 374-3:2003, AQL de 1,5/EN 374-2 Nivel 2, ISO16604 | |
Sí | |
Sí | |
Látex | |
Guantes de látex | |
Con reborde/enrollado | |
30 cm |
Blanco | |
Exploración | |
Sí | |
Con talco | |
Grande | |
1000/paq. |