missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G5 Latex Guantes ambidiestros, natural

Los guantes para salas blancas ambidiestros Kimtech™ G5 Latex ofrecen una mejora en la sensibilidad y el rendimiento táctiles, junto con un alto control de la contaminación, para una protección perfecta cuando y donde se necesite.

33.55€ - 337.00€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad AQL 1.5; Directiva de PPE Cat III 89686 EEC; protección contra salpicaduras químicas EN374-1:2003; protección contra microorganismos EN374-2:2003 Nivel 2; protección contra microorganismos ISO16604:2004
Clasificación ISO 5 o superior
Color Natural
Acabado exterior Dedos y palma texturizados
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Ver más especificaciones

Productos 8
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11740783
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC2211
Pequeño
34.90€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10188931
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC2211
Pequeño
337.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11770783
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC5511
XL
33.55€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
10382422
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC3311
Medio
337.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11760783
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC4411
Grande
33.55€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10007321
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC4411
Grande
337.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11750783
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC3311
Medio
33.55€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10342472
Ver documentos Detalles de la promoción
Kimberly-Clark Professional™
HC5511
XL
337.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Los guantes para salas blancas ambidiestros Kimtech™ G5 Latex ofrecen una mejora en la sensibilidad y el rendimiento táctiles, junto con un alto control de la contaminación, para una protección perfecta cuando y donde se necesite.Durante la fabricación, los guantes de látex de caucho natural se lavan repetidamente en agua desionizada ultrapura para garantizar un control consistente de partículas y extractables. Los guantes se presentan en paquetes dobles con materiales de polietileno y con forro para mantener la limpieza.Los guantes para salas blancas Kimtech™ G5 Latex no son estériles y se recomiendan para entornos de salas blancas ISO Clase 5 o superior, al proporcionar una mejora de la protección del usuario y rendimiento del manejo incluso en las aplicaciones más exigentes. Un acabado de alta calidad, con textura en la palma y las puntas de los dedos, proporciona una mejora en el agarre, la sensibilidad táctil y la comodidad en condiciones secas y húmedas.Además, la fabricación sin talco minimiza la contaminación y los efectos de secado en la piel del usuario, lo que garantiza que los usuarios de salas blancas estén tan protegidos como sus aplicaciones y equipos. Los guantes desechables también disponen de puños con reborde para facilitar la colocación, y una mejor formación de sellado con otras prendas.El riguroso proceso de desarrollo y pruebas, junto con los procesos de fabricación probada, da como resultado guantes para salas blancas de látex que cumplen numerosos requisitos de cumplimiento normativo. Los guantes se suministran con toda la información técnica adicional pertinente.Tamaños disponibles/Códigos:S - HC2211M - HC3311L - HC4411XL - HC5511

  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016- Certificado análisis en línea
  • El material de látex de alta calidad proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por microorganismos, salpicaduras químicas, partículas y extractables.
  • Adecuados para su uso en salas blancas ISO Clase 5 o superior, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
  • Los guantes no son estériles y son ambidiestros, desechables y de color natural.
  • La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
  • Hechos de látex de caucho natural lavado repetidamente en agua desionizada ultrapura y sin talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
  • Disponibles en una variedad de tamaños, desde pequeños hasta extragrandes.
Especificaciones

Especificaciones

AQL 1.5; Directiva de PPE Cat III 89686 EEC; protección contra salpicaduras químicas EN374-1:2003; protección contra microorganismos EN374-2:2003 Nivel 2; protección contra microorganismos ISO16604:2004
Natural
Con reborde
30,5 cm
Sin polvo
ISO 5 o superior
Dedos y palma texturizados
No
Látex
No estéril
SDS
Product Certifications