Learn More
DWK Life Sciences Tapones de HDPE lineales
El extremo inferior cerrado se adapta al cuello cónico estándar
Marca:  DWK Life Sciences 28160R-16
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15341601
  • 37.95€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapón de polietileno de alta resistencia
  • La brida del tapón protege el vidrio
Especificación
Especificación
Se utilizan como piezas de repuesto para los elementos que se muelen hasta obtener las dimensiones de tapones cónicos estándar
16
Yellow, Blue
Tapón
16
HDPE (polietileno de alta densidad)
Videos