Learn More
DWK Life Sciences Septum de disco plano para tapones de rosca
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,5 in
0,7 in
Material:
Caucho de silicona recubierto de PTFE
Caucho rojo recubierto de PTFE
Grosor (imperial):
0,06 in
Descripción
Los septum con exterior de PTFE proporcionan una barrera para el contacto con el producto
- Capacidad de resellado buena
- Grosor de caucho rojo: 0,06 in
- Grosor de PTFE: 0,002 in
Especificaciones
Tamaño del tapón | 15-425 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 15 mm |
Para utilizar con (equipo) | Tapón para viales con rosca |
Tipo de producto | Septos |
Diámetro (imperial) | 0,5 in |
Material | Caucho de silicona recubierto de PTFE |
Cantidad | 144 cajas |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Grosor (imperial) | 0,06 in |