Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Glass Straight-Sided Jars with Pulp/Vinyl-lined Caps
Catalog Number 11954968
Click to view available options
Capacidad:
16 oz, 473 ml
Envase:
Comodidad
Wide-mouth design for efficient addition and removal of contents
Todos los tarros de un litro (32 onzas) se envasan en cartones corrugados con células divisoras.
Capacidad 16 oz, 473 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,5 in
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Tapón
Material Vidrio sodocálcico
Envase Comodidad
Tipo Frasco de lados rectos
Color del tapón Negra
Diámetro exterior (imperial) 3,5 in
Claridad Transparente
Certificaciones/conformidad Requisitos de la USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I
Closure Liner Vinilo/pasta
Tamaño del tapón 89-400 mm
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón
Diámetro (métrico) 91 mm
Altura (imperial) 3,7 in
Altura (métrico) 95 mm
Boca Ancho
Forma Forma redonda