Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Straight-Sided Serum Stoppers
For research and pharmaceutical packaging applications
206.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP, EP, JP |
---|---|
Descripción | Sin látex. |
Color | Gris |
Tipo de producto | Tapón de suero de pared recta |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de investigación y envasado farmacéutico |
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10632174
|
DWK Life Sciences
73811T-21 |
Caucho de clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | Acabado de la junta de aluminio GPI de 20 mm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For use with 13 and 20mm serum-finished bottles and vials
- Universal gray chlorobutyl formulation meets USP, EP, and JP requirements for globally marketed pharmaceutical products
- Contain no plasticizers, 2-mercapto-benzothiazole, nitrosamine precursors or natural rubber latex
- Applicable to aqueous solutions with a pH range of 2 to 10
- PTFE facing improves chemical compatibility and minimizes surface interactions
Información de órdenes
Durometer 50.
Especificaciones
USP, EP, JP | |
Gris | |
Para aplicaciones de investigación y envasado farmacéutico |
Sin látex. | |
Tapón de suero de pared recta | |
50 durómetros |