Learn More
DWK Life Sciences Viales con ampolla Kontes™ Titeseal™ de 4 ml
15 × 45 mm
Marca: DWK Life Sciences 60835D-1544
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- 4mL capacity
- Glass
- Supplied with polyethylene plug-style needle closures
Especificación
Polietileno | |
Aplicaciones de cromatografía | |
200/paquete | |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato |
Aguja estilo enchufe | |
44mm | |
Vial Shell | |
15mm | |
4 ml |