Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Packing Reservoir for CHROMAFLEX™ Columns
CHROMAFLEX™ packing reservoirs are ideal for packing gel slurries into columns
Marca:  DWK Life Sciences 420837-0040
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320168
  • 970.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
4.8 cm
End fitting has 1/4-28 threads for easy connection to pumps
2000 mL
Videos