Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
Marca:  DWK Life Sciences 60702-1
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010802
Cantidad Precio
1 182.58€ / paquete de 12
10 164.51€ / paquete de 12
Envío estimado: 15-03-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accuform™
  • Vidrio de borosilicato KG-33
  • Paredes de vidrio transparente con grosor adicional
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Teflón y goma
13-425
49 mm
14 mm
1 ml
1,92 in
Cónico
Tapón de rosca (parte superior abierta)
12/caja