Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KimCote™ Graduated Cylinders with Bumpers
Calibrated “To Deliver”
Marca:  DWK Life Sciences KC20028W1000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11797959
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Includes: Bumpers
Descripción
Descripción
  • KimCote™ plastic-coated for added safety in the event of breakage
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • Reverse metric scale
  • White graduations
  • Ground base for stability
  • One per case
Order Info
These items come one per case.
Especificaciones
Especificaciones
Graduated 50 to 1000mL
Borosilicate Glass
1000 mL
Reverse metric scale
10 mL
10mL
460mm
ASTM E1272, Style 1
Bumper guard, ground base
±2.5mL
Yes