Learn More
DWK Life Sciences Frascos de suero de alta resistencia Kontes™ KIMAX™ KimCote™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4000 ml
9000 ml
Descripción
- Revestimiento de plástico KimCote™ para aumentar la seguridad en caso de rotura
- Esterilizables en autoclave
- Ultratransparente y muy duradero
- Resistente a numerosos productos químicos habituales de laboratorio
- La textura exclusiva proporciona una manipulación antideslizante, en húmedo o seco
Especificaciones
Capacidad | 135.2 oz, 4000 ml |
Material del cierre | Caucho |
Tamaño del tapón | N.º 8 |
Diámetro (métrico) | 167 mm |
Altura (imperial) | 12.2 pulg |
Altura (métrico) | 310 mm |
Capacidad (métrico) | 4000 ml |
Capacidad (imperial) | 135.2 oz |
Color | Clear |
Diámetro (imperial) | 6.57 pulg |