Learn More
DWK Life Sciences Matraz de filtración de pared gruesa Kontes™
Proporciona resistencia mecánica en condiciones de aplicación en vacío
Marca:  DWK Life Sciences 617500-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15374626
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta exterior: 24/40
  • Conexión de manguera serrada: N.º 2
Especificaciones
Especificaciones
3,34 in
250 ml
7,48 in
85 mm
0,93 cm
Vidrio de borosilicato
19 cm