Learn More
DWK Life Sciences Pinzas Kimble-Chase Kontes™
Para filtro de 90 mm
342.00€ - 1320.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Todos los aparatos de microfiltración Ultra-Ware con soporte de acero inoxidable |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 90 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11843123
|
DWK Life Sciences
953753-0090 |
Pinza de aluminio |
342.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11883123
|
DWK Life Sciences
953841-0090 |
Base de soporte |
1320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pieza de componente para aparato de microfiltración Ultra-Ware completamente de vidrio con soporte de acero inoxidable
Especificaciones
Todos los aparatos de microfiltración Ultra-Ware con soporte de acero inoxidable | |
90 mm |