Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/Ion-Exchange Columns
With or without fritted disc
Marca:  DWK Life Sciences 4203200213
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11887413
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-09-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio de borosilicato
  • El disco fritado y sellado de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el proceso empaquetamiento en columnas de serie K420320
  • Use lana de vidrio para el empaquetamiento en columnas de la serie K420300 (empaquetamiento no incluido)
Especificaciones
Especificaciones
Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico
Columna de adsorción/intercambio iónico
20 ml
Vidrio de borosilicato
11 mm
De 40 a 60 µm
300 mm
Sin disco fritado