Learn More
DWK Life Sciences Piezas de componentes del conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Código de producto. p-3286698
Click to view available options
Tipo:
Base de apoyo (47 mm)
Base de apoyo (90 mm)
Embudo
Pinzas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11893113
Marca: DWK Life Sciences 9537770001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Componentes para el conjunto de microfiltración Ultra-Ware™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjunto de microfiltración Ultra-Ware con soporte de vidrio fritado con exterior de PTFE
Material Vidrio fritado
Tipo Base de apoyo (47 mm)
Diámetro (métrico) 47 mm