Learn More
DWK Life Sciences Matraces para determinación de yodo KIMAX™ con tapón de PTFE
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Marca: DWK Life Sciences 27200125
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Tamaño de 250 ml
- Analice barnices de laca y laca seca de acuerdo con ASTM™ D 29
- Determine el valor de yodo total de aceites, ácidos grasos y aceites con cuerpo de acuerdo con ASTM D 1541
- Pruebe los aceites de secado para su uso en pinturas y barnices de acuerdo con ASTM D 555
Especificaciones
PTFE | |
125 ml | |
4.9 pulg | |
Marcado con esmalte cerámico con acabado mate | |
22 |
2.59 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
12.4 cm | |
66mm |