Learn More
DWK Life Sciences Matraces para determinación de yodo KIMAX™ con tapón de PTFE
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
652.80€ - 953.70€
Especificaciones
Material del cierre | PTFE |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Superficie de escritura | Marcado con esmalte cerámico con acabado mate |
Tamaño del tapón | 22 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11823133
|
DWK Life Sciences
27200500 |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11813133
|
DWK Life Sciences
27200250 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11803133
|
DWK Life Sciences
27200125 |
125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Tamaño de 250 ml
- Analice barnices de laca y laca seca de acuerdo con ASTM™ D 29
- Determine el valor de yodo total de aceites, ácidos grasos y aceites con cuerpo de acuerdo con ASTM D 1541
- Pruebe los aceites de secado para su uso en pinturas y barnices de acuerdo con ASTM D 555
Compliance
Diseñados según los requisitos de ASTM E 1404, Tipo II, Clase 3.
Especificaciones
PTFE | |
Vidrio de borosilicato | |
Marcado con esmalte cerámico con acabado mate | |
22 |