Learn More
DWK Life Sciences Matraces Kimble™ KIMAX™ con conector de manguera de liberación rápida
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
250 ml
2000 mL
4000 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
Description
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
- Los tubos permanecen acoplados de forma permanente a la manguera dentada y el extremo opuesto se acopla al tubo del matraz con cierre de rosca positivo
- El posicionamiento correcto del conector proporciona una mayor estabilidad de los matraces ya que los tubos en ángulo hacia abajo tienen menos tendencia a inclinar el matraz
- Graduados con escala de volumen aproximada en esmalte cerámico blanco duradero
- Los tapones y los tubos se venden por separado
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 8,18 in |
| Capacidad (métrico) | 4000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Intervalo de graduación | De 1000 a 4000 ml |
| Graduaciones | 250 ml |
| Altura (imperial) | 12.12 pulg |
| Altura (métrico) | 30.8 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 20.8 cm |
| Tamaño del tapón | 12 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction