Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca transparentes con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar
Tapones fenólicos de color negro sin acoplar
Marca: DWK Life Sciences 60812B3
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio borosilicatado de dilatación 33 transparente
- Los tapones incluyen revestimientos de caucho blanco/PTFE
Especificaciones
Negro | |
Teflón y goma | |
19 mm | |
12 ml | |
3,2 dr. | |
Tapón de rosca | |
ASTM Tipo I |
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
65 mm | |
15-425 |