Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca transparentes con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar
Tapones fenólicos de color negro sin acoplar
Marca: DWK Life Sciences 60812B1232
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Los tapones incluyen revestimientos de caucho blanco/PTFE
Especificaciones
A | |
12 mm | |
2 ml | |
Rosca | |
Fenólico | |
32 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Teflón y goma | |
0,5 dr. | |
Tapón de rosca | |
ASTM Tipo I |