Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca de color transparente con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca: DWK Life Sciences 60811B5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Pequeñas cantidades de cajas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
- Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Especificaciones
A | |
28 mm | |
20 ml | |
Rosca | |
Fenólico | |
57 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Teflón y goma | |
5,4 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) |