Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos negros
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
24-410
38-430
Certificaciones/conformidad:
ASTM E982, Clase A
ASTM E982, Clase B
N.º por caja:
150 cajas
150/caja
300 cajas
Descripción
Bond between liner and cap retains adhesive properties even after repeated autoclaving
Con revestimiento de caucho recubierto de PTFE
- Identificado en los requisitos de la especificación ASTM™ E 982-94, Clase B
- Tiene menos roscas que los tapones de rosca GPI habituales para facilitar la aplicación y la retirada
- No se recomienda su uso con los acabados GPI estándar que se utilizan normalmente en los frascos moldeados por soplado
- Identificado en los requisitos de la especificación ASTM E 982-94, Clase A
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Teflón y goma |
Material del cierre | Fenólico |
Tipo de tapón | Tapón de rosca fenólico |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Altura (imperial) | 0,748 in |
Altura (métrico) | 19 mm |
Tipo de producto | Tapón de rosca |
Color | Negro |
Altura con tapón (métrico) | 19 mm |
Material | Fenólico |