Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca fenólicos negros
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
24-410
38-430
Certificaciones/conformidad:
ASTM E982, Clase A
ASTM E982, Clase B
N.º por caja:
150 cajas
150/caja
300 cajas
Descripción
Bond between liner and cap retains adhesive properties even after repeated autoclaving
Con revestimiento de caucho recubierto de PTFE
- Identificado en los requisitos de la especificación ASTM™ E 982-94, Clase B
- Tiene menos roscas que los tapones de rosca GPI habituales para facilitar la aplicación y la retirada
- No se recomienda su uso con los acabados GPI estándar que se utilizan normalmente en los frascos moldeados por soplado
- Identificado en los requisitos de la especificación ASTM E 982-94, Clase A
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Caucho blanco 14B |
Para utilizar con (equipo) | Frasco |
Color | Negro |
Altura con tapón (métrico) | 26mm |
Material | Fenólico |
N.º por caja | 150/caja |
Acabado del cuello | 38-430 |
Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Clase A |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |