Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Guantes de examen Purple Nitrile-XTRA™
No contienen proteínas con látex de caucho natural. Los guantes de examen Kimberly Clark™ Purple Nitrile-XTRA™ son ambidiestros y cuentan con puntas de dedos texturizadas para un mejor agarre.
19.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6319, FDA 501(k)
Material de revestimiento. Textured fingertips
Color Purple
Desechables Yes
Estilo de puño de los guantes Beaded/Rolled
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11819620 Kimberly-Clark™ Professional
97610
X-Small 19.90€
paquete de 50
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 39
Añadir a la cesta
11839610 Kimberly-Clark™ Professional
97611
S 19.90€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 386
Stock Remoto 1415
Añadir a la cesta
11829620 Kimberly-Clark™ Professional
97612
Medium 19.90€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 571
Stock Remoto 1454
Añadir a la cesta
11839620 Kimberly-Clark™ Professional
97613
Large 19.90€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 267
Stock Remoto 543
Añadir a la cesta
11849620 Kimberly-Clark™ Professional
97614
X-Large 19.90€
paquete de 50
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 907
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporcionan una excelente sensibilidad táctil
  • Puntas de dedos texturizadas que mejoran el agarre húmedo y seco
  • Sin polvo ni olores
  • Un solo uso
  • 12 pulg de longitud
  • Grosor: 5.9 mil
  • Ambidiestros
  • Puño enrollado
  • Disipador estático en uso
  • AQL 1.5
Certifications
510 K aprobado para uso médico
Compliance
Superan las normas ASTM D 6319. Cumplen las normas AQL-1.5 para defectos críticos. Cumplen los requisitos de la FDA para los dispositivos médicos Clase I.
Especificaciones
Especificaciones
ASTM D6319, FDA 501(k)
Purple
Beaded/Rolled
Yes
21
Acrylonitrile Butadiene
Textured fingertips
Yes
Ambidextrous
Powder-free
30.5cm