Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mascarillas estériles de estilo plegada Kimtech Pure™ M3
Incorporan una cara interna no irritante BiCoSof™ y un portaobjetivos de aluminio plegable
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 62470
Detalles adicionales : Peso : 0.13630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441891
  • 27.49€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
06-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilizadas con radiación gamma en 10-6
  • Blancas con lazos o sujeciones suaves para las orejas
  • Capa externa de película de polietileno perforada para proporcionar protección contra la contaminación
  • La unión de poliéster y los medios de filtro de poliéster ofrecen una eficacia de filtración de bacterias del 91.9 % y una eficacia de filtración de partículas del 93.1 %
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de radiación
Polietileno
89 % (PFE), 94 % (BFE)
0.1 (PFE), 3 (BFE)μ
17.78 cm
Blanca
Estándar
Plisado
Unión por ultrasonidos, unión de poliéster hidroentrelazado blanco, película de polietileno con abertura transparente, pieza nasal de aluminio maleable y suave totalmente cerrada, interior en tejido Bicosof™ blanco, medios de filtro de poliéster blanco Meltblown
Poliéster de teijdo tubular blanco, diadema de poliuretano