Learn More
Kimberly-Clark™ Guantes de látex Kimtech Pure™ G5
Recomendados por el fabricante para ISO Clase 5 o superior
Marca:  Kimberly-Clark™ HC3311
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11660423
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.'
Descripción
Descripción
  • Bajo contenido en proteínas de caucho natural
  • Palma y dedos texturizados
  • El puño con reborde añade resistencia y permite ponérselos con más facilidad.
  • Ambidiestro
  • Grosor: 8,3 mil
  • Longitud: 30 cm