Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de látex estériles Kimtech™ Pure G3
GREENER_CHOICE
Catalog Number 12300180
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible. Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
  • El material de látex totalmente esterilizado proporciona altos niveles de protección contra la contaminación
  • Específicos para cada mano, desechables y de color natural
  • La palma texturizada y las puntas de los dedos mejoran el agarre y la sensibilidad táctil
  • Los puños con reborde aumentan la resistencia de los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros
  • Fáciles de poner y retirar
  • Fabricados con látex, esterilizados con radiación gamma y sin polvo
  • Adecuados para su uso en salas limpias estériles de clase 10/ISO 4