Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Guantes de nitrilo Kimtech Pure™ G3 NXT™
No contienen proteínas con látex de caucho natural. Los guantes de nitrilo Kimtech Pure™ G3 NXT™ se recomiendan para entornos de sala limpia de ISO Clase 3 o superior.
Marca:  Kimberly-Clark™ Professional 62991
Detalles adicionales : Peso : 9.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10628092
  • 285.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
05-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Textured fingertips
  • Beaded cuff for easy donning
  • Contain no natural rubber latex
  • Ambidextrous
  • Thickness: 6.2mil at fingertips
  • Length: 12 in. (30.5cm)
  • White
Especificación
Especificación
Clase 100
Con reborde/enrollado
Nitrilo
Sin polvo
30.48 cm
Con textura
Ambidextro
S