Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Descripción
Includes
Cordón.
Su buen aspecto y su construcción duradera y ligera son solo algunas de las razones por las que millones de personas llevan las gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™ para protegerse tanto en el trabajo como en casa.
Las gafas de seguridad Nemesis™ tienen lentes de policarbonato que proporcionan una protección del 99,9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC para prevenir daños oculares como cataratas, daños retinianos y otras afecciones que pueden causar pérdida temporal de la visión. La montura envolvente tiene una curva básica de 8 que amplía el alcance de la protección periférica y cuenta con unas patillas de tacto suave para mayor comodidad.
Las gafas de seguridad Nemesis™ tienen una pieza nasal patentada con un diseño extremadamente flexible para alejar el sudor de los ojos y para evitar su deslizamiento en la nariz; para una comodidad a largo plazo.
Cada par de gafas de seguridad KleenGuard™ Nemesis™ vienen con un cordón para sujetarlas al cuello, de modo que las gafas estén seguras en cualquier momento. El proceso de fabricación de las gafas de seguridad cumple con el estándar ANSI/ISEA Z87.1+ para la protección ocular personal.
Tanto hombres como mujeres se sentirán cómodos con estas elegantes gafas y les serán útiles en los ámbitos de construcción, fabricación, tiro con pistola/campo de tiro y muchas otras industrias.
- Ideal para uso en interiores
- Ofrecen un diseño deportivo, flexible y ligero con el que sus empleados se sentirán muy cómodos; tienen un aspecto elegante y de estilo deportivo
- Cumple con la norma ANSI Z87.1+ para la protección ocular personal
- Las lentes de policarbonato proporcionan un 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB/UVC
- FLEX-DRY patentado con un diseño extremadamente flexible para alejar el sudor de los ojos y para evitar su deslizamiento en la nariz; para una comodidad a largo plazo
Compliance
Cumplen con las normas ANSI™ Z87.1-2010.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple la norma ANSI/ISEA Z87.1+. |
Descripción | FogGard Plus transparente |
Tinción de lente | FogGard Plus transparente |
Color de marco | Negro |