Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes resistentes a los cortes KleenGuard™ G60 Nitrile™ de color morado
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
Los guantes proporcionan un alto nivel de resistencia a cortes al mismo tiempo que mejoran la destreza, el agarre y la comodidad.
- Construcción de tejido Dyneema™
- Puntas de dedos con revestimiento de nitrilo de color morado
- Palma de puntos flexible
- Ambidiestros
Compliance
Protección contra cortes EN388 nivel 3.
Especificaciones
Coating Material | Textura de puntos |
Color | Morado |
Cut Resistance Rating | Nivel 3 |
Hand | Ambidextro |
Material | Dyneema™ |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | EN 388 |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de vidrio/metal, fabricación de papel y montaje de aviones/automoción |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |