Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes con revestimiento de poliuretano KleenGuard™ G40
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Guantes de protección de uso general diseñados para tareas que requieren alta destreza y habilidades motrices finas
- El diseño fino de grado Mil proporciona sensibilidad al tacto y es ideal para realizar tareas delicadas
- Dorso tejido de nailon sin costuras proporciona una mayor durabilidad y resistencia a las grietas y a la abrasión
Especificaciones
Área revestida | Palma, dedos |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Negro |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
Tamaño | Medio |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de piezas pequeñas, montaje de precisión e inspección |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | G40 |